Learn More
Nabertherm™ High Temperature Tube Furnace for Vertical Operation, RHTV Series
Product Code. p-7236254 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Process Tube:
50 mm
80 mm
120 mm
Temperature (Metric):
1600°C
1700°C
1800°C
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17388189
missing translation for 'mfr': Nabertherm™ RV152V62AN
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems allow performance under non-flammable or flammable protective or reactive gases or under vacuum.
  • Maximum Temperature: 1600°C, 1700°C, or 1800°C
  • MoSi2 heating elements, mounted vertically for easy replacement
  • Insulation with vacuum-formed ceramic fiber plates
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Rectangular outer housing with slots for convection cooling
  • Tube furnaces RHTV with frame for vertical operation
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Ceramic working tube made of material C 799 including fiber plugs for operation under air
  • Type B thermocouple
  • Power unit with low-voltage transformer and thyristor
  • Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature for thermal protection class 2 in accordance with EN 60519-2 as temperature limiter to protect the furnace and load and with selectable maximum temperature gradient as tube protection
  • Switchgear and control unit separate from furnace in separate floor standing cabinet
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Spezifikation
Controller Type P570
Description Vertical
Temperature (Metric) 1600°C
Dimensions (L x W x H) Exterior 650 x 500 x 510 mm
Length (Metric) 380 mm
Diameter (Metric) Process Tube 50 mm
Weight (Metric) 70 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt