Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Accessories
Artikelnummer. p-6013219 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Product Type:
Combustible Gas Connection
Cover
General Accessories
Lead Through, 10 to 13 mm ID
Lead Through, 3 mm ID
Non-combustible Gas Connection
Side Window Modifications, Left Hand
Side Window Modifications, Right Hand
Solenoid Valves
Vacuum Tap Connection
Water Tap Connection
Wind Screen Protection Kit
Work Surface Wraps
For Use With (Equipment):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.2, 1.5,1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8
Heraguard ECO 1.8/95
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10418631
Marke: Thermo Scientific™ 50046015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Integrate Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Accessories with the ECO clean bench to increase the flexibility and enhance operations.
Integrate Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean Bench Accessories with the ECO clean bench to increase the flexibility and enhance operations. Options include media valves, solenoid valve, stainless-steel work surface wraps, side window modifications, UV and UV night covers, windscreen protection kits and additional accessories.
† Due to DC motors, HERAguard ECO clean benches use less energy to operate so there is less heat emitted into the lab than traditional AC motor clean benches. Based on data from internal testing and The University of Michigan Field Study, published in American Biotechnology Laboratory. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Equipment) Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8
Description Combustible gas G3/8 connection (yellow) with long neck for installation inside walls
Product Type Combustible Gas Connection
Configuration Options Field Installed
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt