Få mere at vide
SCAT Collecting Tray, HDPE-EC
Artikelnummer. 10334320 Shop alle SCAT Europe produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
10.5 L
12 L
23 L
24 L
Color:
Black
White
Pakningsstørrelse:
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10334320
Brand: SCAT 108981
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
SCAT Collecting Trays store your waste containers and provide additional safety in case of any leakage.
  • Suitable for a wide range of canisters
  • Collect liquid in case of a leakage
  • Available with base insert so the canisters stay always clean and dry
  • Optional with electrostatic conductive material
  • Made of PE-HD or optional PE-HD-ec
Tekniske data
Capacity (Metric) 12 L
Dimensions (L x W x H) Inner: 300 x 200 x 200 mm - Outer: 325 x 225 x 215 mm
Description Collecting tray, PE-HD electrostatic conductive, dimensions (W x H x D): 200 x 200 x 300 mm (interior), dimensions (W x H x D): 225 x 215 x 325 mm (exterior)
Color Black
Height (Metric) 200 mm (Inner), 215 mm (Outer)
Length (Metric) 325 mm
Material HDPE
Type Collection Tray
Width (Metric) 200 mm (Inner), 225 mm (Outer)
For Use With Waste Containers
For Use With (Application) Handling of Hazardous Substances
Includes Base Insert
Quantity 1 Pc.
Finish Electrically Conductive HDPE
Shape Rectangular
Autoclavable Not Autoclavable
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.