Learn More
asecos™ Hazardous Substances Expandable Rack
The Hazardous Substances Rack provides storage of flammable liquids and water pollutants.
Marca:  asecos™ 27838
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17268450
  • € 549.00 / Each
Estimated Shipment: 09-12-2024
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Galvanised rack frames
  • Sturdy construction due to reinforcement cross bars
  • Storage levels in 25 mm increments, height-adjustable
  • Load capacity per storage shelf: 200 kg (evenly distributed)
  • Flat-pack delivery with assembly instructions
  • Galvanised grids as storage levels and 1 bottom collecting sump made of galvanised steel.
Especificaciones
Especificaciones
5.3 gal.
Steel
39.84 in.
39.84 in.
78.74 in.
17.20 in.
105.82 lb.
20 L
Drum Rack
1012.00 mm
1012.00 mm
2000.00 mm
437.00 mm
48 kg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales