Learn More
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent
This is a coupling reagent for use in peptide synthesis.
€ 1188.00 - € 4408.40
Specifications
Content And Storage Store in refrigerator (2°C to 8°C).
For Use With (Application) Peptide Synthesis
Product Type Peptide Synthesis Resin
Shipping Condition Wet Ice
Form Resin
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15890913
View Documents
Applied Biosystems™
GEN076523
25 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15920663
View Documents
Applied Biosystems™
GEN076525
100 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Description
Description
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
Specifications
Specifications
Store in refrigerator (2°C to 8°C).
Peptide Synthesis Resin
Resin
Peptide Synthesis
Wet Ice
Documents
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato