Learn More
Brady™ Harsh Environment Multipurpose Die-cut Opaque Polyester Labels for M6/M7 Printers
Product Code. 17858304
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.125 x 1.5 in.
0.187 x 1 in.
0.2 x 0.5 in.
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.25 in.
0.25 x 0.75 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.25 in.
0.25 x 1.5 in.
0.25 x 2 in.
0.275 x 0.5 in.
0.275 x 1 in.
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 1 in.
0.4 x 0.4 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.6 x 1.9 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2 in.
1 x 3 in.
1 x 4 in.
1.25 x 2.75 in.
1.5 x 1.5 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 1 in.
2.75 x 1.25 in.
For Use With (Equipment):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M610, M611, M710, BMP61, BMP71
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Height (Metric):
3.18 mm
4.75 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
15.24 mm
19.05 mm
25.4 mm
31.75 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
69.85 mm
Shape:
Rectangle
Square
Förpackningsstorlek:
1 roll
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 2500
Pack of 500
Pack of 5000
Pack of 750
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17858304
Brand: Brady™ 174337
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Permanent polyester is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • UL approved, CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -70°C to 110°C (-94°F to 230°F)
  • Made of B-423 polyester material
Specifikationer
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color White
Finish Gloss
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
For Use With (Equipment) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Latex Free No
Quantity 750 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Thickness (English) 0.003 in.
Thickness (Metric) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 0.275 x 0.5 in.
Length (English) 0.275 in.
Width (English) 0.5 in.
Width (Metric) 12.7 mm
Height (Metric) 6.99 mm
Alternate Part Number M6-6-423
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.