Learn More
Brady™ Harsh Environment Multipurpose Die-cut Opaque Polyester Labels for M6/M7 Printers
Product Code. 17828294
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.125 x 1.5 in.
0.187 x 1 in.
0.2 x 0.5 in.
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.25 in.
0.25 x 0.75 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.25 in.
0.25 x 1.5 in.
0.25 x 2 in.
0.275 x 0.5 in.
0.275 x 1 in.
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 1 in.
0.4 x 0.4 in.
0.5 x 0.5 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.6 x 1.9 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2 in.
1 x 3 in.
1 x 4 in.
1.25 x 2.75 in.
1.5 x 1.5 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 1 in.
2.75 x 1.25 in.
For Use With (Equipment):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M610, M611, M710, BMP61, BMP71
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
M710, BMP71
Height (Metric):
3.18 mm
4.75 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
15.24 mm
19.05 mm
25.4 mm
31.75 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
69.85 mm
Shape:
Rectangle
Square
Unit Size:
1 roll
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 2500
Pack of 500
Pack of 5000
Pack of 750
Product Code. 17828294
Brand: Brady™ 173318
Only null left
Add to basket
Add to basket
Permanent polyester is ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • UL approved, CSA accepted
  • Meets requirements of a halogen-free material per DIN VDE 0472 part 815
  • Service temperature of -70°C to 110°C (-94°F to 230°F)
  • Made of B-423 polyester material
Spezifikation
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color White
Finish Gloss
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
For Use With (Equipment) M710, BMP71
Latex Free No
Quantity 750 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -94°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +110°C
Thickness (English) 0.003 in.
Thickness (Metric) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 0.2 x 0.5 in.
Length (English) 0.2 in.
Width (English) 0.5 in.
Width (Metric) 12.7 mm
Height (Metric) 5.08 mm
Alternate Part Number M7-5-423
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt