Learn More
Prestige Medical Green Gasket
Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Marque:  Prestige Medical 219776
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17879578
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Spécification
Spécification
Green Gasket
2 Pk.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Prestige Medical Green Gasket > Green Gasket; Quantity: 2 Pk.