Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 1.19mm
Click to view available options
Quantity:
100 Pieces
25 Pieces
5 Pieces
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 5
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Sapphire Sphere |
| Diameter (Metric) | 1.19 mm |
| Grade | Grade 25 |
| Quantity | 100 Pieces |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur