Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Screw Caps
Features easy-to-grip external rib for easy mounting and removal by hand. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 800 Screw Caps are manufactured from yellow PE-HD plastic.
Marque:  Poeppelmann™ 80042200000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10308774
  • € 121.00 / Pack of 100
Estimated Shipment: 11-02-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • With metric threads
  • Resistant to alcohol and weak acids/alkalis
  • Suitable for a variety of different thread types
Spécification
Spécification
Yellow
M 42 x 2 Threads
100/Pk.
50 mm
Screw Cap
Suitable for a variety of different thread types
17 mm
O.D. x H: 50 x 17 mm, M 42 x 2 Thread Type
HDPE
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Offres spéciales
Offres spéciales