missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Tapered Closures, 23mm Depth

Excellent for closing off bore holes and internal threads, or to protect studs and external threads. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Tapered Closures, 23mm Depth are manufactured from natural-colored PE-LD plastic.

€ 88.85 - € 174.00

Specifications

Color Natural
Material LDPE
Type Tapered Closure
For Use With (Application) For use as plugs in bores or internal thread, or as caps for external thread
View More Specs

Products 11
Product Code Brand Diameter (Metric) Outside Length (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Diameter (Metric) Outside Length (Metric) Price Quantity & Availability  
10083554
View Documents
Poeppelmann™
60011900000
130 mm 23 mm
€ 144.00
Pack of 50
In Stock
to see stock.
Edge
Add to basket
 
10175054
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60012750000
137.6 mm 22.5 mm
€ 162.00
Pack of 50
Estimated Shipment: 14-02-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10237164
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60012900000
140 mm 23.5 mm
€ 163.00
Pack of 50
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10369284
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60014900000
159 mm 23.3 mm
€ 98.95
Pack of 25
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10778365
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60013900000
149 mm 23 mm
€ 88.85
Pack of 25
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10338684
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60013300000
143 mm 22.5 mm
€ 174.00
Pack of 50
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10400825
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60015900000
169 mm 23 mm
€ 110.00
Pack of 25
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10379284
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60015350000
163.6 mm 23 mm
€ 89.20
Pack of 25
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10034044
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60016900000
179 mm 23 mm
€ 92.85
Pack of 25
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10165394
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60017400000
184 mm 22.5 mm
€ 110.00
Pack of 25
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10185204
Unterlagen ansehen
Poeppelmann™
60020300000
213 mm 23 mm
€ 121.00
Pack of 25
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • 23mm insertion depth
  • Universal use as plug or cap
  • Tapered design ideal for accomodating tolerances
  • Chemically resistant to alcohol and weak acids/alkalis
Spezifikation

Spezifikation

Natural
LDPE
Tapered Closure
For use as plugs in bores or internal thread, or as caps for external thread
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt