Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Tapered Closures, 17mm Depth
Excellent for closing off bore holes and internal threads, or to protect studs and external threads. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Tapered Closures are manufactured from natural-colored PE-LD plastic.
Brand: Poeppelmann™ 60010400000
Descripción
- 17mm insertion depth
- Universal use as plug or cap
- Tapered design ideal for accomodating tolerances
- Chemically resistant to alcohol and weak acids/alkalis
Especificaciones
Natural | |
17.5 mm | |
O.D. x H: 115 x 17.5 mm, 17 mm Insertion Depth | |
LDPE |
For use as plugs in bores or internal thread, or as caps for external thread | |
50 Pack | |
115 mm | |
Tapered Closure |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido