Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Closures
Offering multifunctional use for plugging internal threads and bore holes. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 300 F Closures are manufactured from natural-colored PE-LD plastic.
Brand: Poeppelmann™ 30000350000
This item is not returnable.
View return policy
Descripción
- Flat-headed design
- Firm fit due to crowned shank
- Production in acc. to VDA Band 19 and ISO 16232
Especificaciones
55 mm | |
For internal threads and bores | |
51.5 mm |
Flat Top Closure Plug | |
21 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido