Learn More
Hirschmann™ Glass covers
Product Code. 13148159
Click to view available options
Dimensions (L x W):
21 x 26 mm
24 x 40 mm
24 x 60 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Product Code. 13148159
Brand: Hirschmann™ 8000108
Only null left
Add to basket
Add to basket
Remove stickiness and minimize dust. Hirschmann™ Glass covers are perfect for protecting and preserving microscopy slides.
  • LOT number on packaging
  • CE pursuant to IVD 98/79
  • DIN 58 884
Especificaciones
Thickness (Metric) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Dimensions (L x W) 21 x 26 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado