Learn More
Hirschmann™ Class A Volumetric Flasks with Poly Stopper, Blue Graduation
Product Code. 11708071
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard Taper Joint:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Tolerance:
±0.025 mL
±0.04 mL
±0.06 mL
±0.08 mL
±0.1 mL
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 mL
±0.6 mL
±1.2 mL
±2 mL
0.025 mL
Unit Size:
Each
Pack of 2
Product Code. 11708071
Brand: Hirschmann™ 2820160
Only null left
Add to basket
Add to basket
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with Poly Stopper, Blue Graduation are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground and polyethylene stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Spezifikation
Certifications/Compliance DIN EN ISO 1042
Closure Material Polyethylene
Capacity (Metric) 10 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Height (Metric) 90 mm
Limit of Error ±0.025 mL
Standard Taper Joint 7/16 NS Standard Ground
Tolerance ±0.025 mL
Graduated Yes
Class A
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt