Learn More
Gilson™ PIPETMANTM L Multichannel Pipet
GREENER_CHOICE
Product Code. 13446718 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Color:
Green
Red
Yellow
Number of Channels:
8
12
Volume (Metric):
0.5 to 10 μL
2 to 20 μL
20 to 200 μL
20 to 300 μL
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13446718
Marke: Gilson™ FA10016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The PIPETMANTM L Multichannel Pipet is a lightweight multichannel pipet with lockable volume that has been designed to fit naturally in your hand.
  • Gilson–patented volume locking system guarantees no accidental change in volume while pipetting.
  • Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
  • Redesigned handle fits naturally in your hand, no matter the size.
  • Unique internal design applies even, equal pressure from either side of the pipette, rather than on the center of the channels like other multichannels do.
  • 2D identification code tracks product reference number, date of manufacture, serial number and maximum volume of pipet.
  • Available in 8–and 12–channel covering a volume range from 0.5 to 300μL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Compatible Tips PIPETMAN DIAMOND Tips D200, D300, DF200ST, DF300ST
Adjustable Tip Spacing No
Autoclavable Autoclavable
Color Green
Dispensing Speed Manual
Disposable Reusable
For Use With Pipette Tip 50 to 1000 μL
Grip Type Ergonomic
Material Polypropylene
Model P12x300L
Number of Channels 12
Product Line Pipetman
Programmability No
Sterility Non-sterile
Type Pipette
Volume (Metric) 20 to 300 μL
Finger Style Ergonomic
Quantity 1
Warranty 1 Year
Length (English) 6.02 in.
Length (Metric) 15.3 cm
Width (English) 12.87 in.
Width (Metric) 32.7 cm
Height (English) 1.5 in.
Height (Metric) 3.8 cm
Weight (English) 0.92 lb.
Fit for Purpose Certified Quality
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt