Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette
GREENER_CHOICE
Product Code. 10001952 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Volume (Metric):
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
500 μL
1000 μL
5000 μL
Accuracy:
±0.08μL
±0.1μL
±0.2μL
±0.25μL
±0.4μL
±0.8μL
±1.6μL
±3μL
±3.5μL
±3.6μL
±30 μL
±4μL
±8μL
Model:
F10
F100
F1000
F2
F20
F200
F25
F250
F300
F400
F5
F50
F500
F5000
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10001952
missing translation for 'mfr': Gilson™ F123790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
The PIPETMAN™ F Fixed Volume Pipette is a dedicated fixed-volume air-displacement pipet that guarantees no risk of volume-selection errors.
  • Dedicated fixed-volume pipette assures reliable and consistent results.
  • Volume can be adjusted by users in the laboratory for dense or viscous fluids.
  • Single-volume mechanism provides a low-cost alternative for clinical diagnostics, quality control and routine testing.
  • Gilson maximum permissible errors are guaranteed only when PIPETMAN pipettes are used with the recommended Gilson PIPETMAN Tips.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Accuracy ±4μL
Certifications/Compliance GLP
Compatible Tips D1000, DF1000ST, DF1200ST tip
Autoclavable Autoclavable
Color Blue
Disposable Reusable
For Use With D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip
Material Polypropylene
Model F500
Number of Channels 1
Sterility Non-sterile
Type Fixed Volume Pipette
Volume (Metric) 500 μL
For Use With (Equipment) D1000, DF1000ST, DF1200ST tip
Includes Stainless Steel piston and PVDF handle
Warranty 3 Years
Length (English) 4.25 in.
Length (Metric) 10.8 cm
Width (English) 12.48 in.
Width (Metric) 31.7 cm
Height (English) 1.42 in.
Height (Metric) 3.6 cm
Fit for Purpose Certified Quality
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.