Learn More
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4330372 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Holds:
D10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
D1000 Pipette Tips (100 to 1000μL)
D200 Pipette Tips (2 to 200μL)
DL10 Pipette Tips (0.1 to 10μL)
Pipette Tips (1 to 10 mL D10)
Pipette Tips (1 to 5 mL D5000)
Pipette Tips (20 to 300μL, D300)
Unit Size:
Each
Pack of 2
Product Code. 10193092
Brand: Gilson™ F161220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Use with loose Gilson Diamond tips. GilsonTM Tip Empty Rack For Pipette Tips are color coded for ease of use.
  • Fully autoclavable
  • Made of polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Includes Empty Rack
Product Type Empty Rack
Array 1x1
Autoclavable Autoclavable
Color Blue
Holds Pipette Tips (1 to 10 mL D10)
Material Polypropylene
Positions 1
Shape Rectangular
Stackable No
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Diamond Tips
No. per Pack 1
Quantity 1
Size 150 x 101 x 170 mm
Length (Metric) 9.7 cm
Length (English) 3.82 in.
Width (English) 5.98 in.
Height (English) 6.57 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt