Få mere at vide
Gilson™ DISTRITIPSTM Syringes
GREENER_CHOICE
Produktkode 12021572 Shop alle Gilson produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
1 to 12.5 μL
10 to 125 μL
100 μL to 1.25 mL
Model:
12.5 mL Maxi
12.5 mL Maxi ST (Sterile)
125 μL Micro
125 μL Micro ST (Sterile)
1250 μL Mini
1250 μL Mini ST (Sterile)
Förpackningsstorlek
Pack of 50
Produktkode 12021572
missing translation for 'mfr': Gilson™ F164140
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Guarantees accuracy and precision. DISTRITIPSTM Syringes have an aliquot volume range from 1 μL to 1.25 mL.
  • With level indicator
  • Available in standard or sterilized (ST) form, in boxes of 50
  • Certified free of RNase, DNase, DNA, RNA, and Protease
  • Free of dyes, so no risk of contamination from their components
  • Only three syringes are needed to cover 1 μL to 1.25 mL
  • More than 100 aliquots can be dispensed from each syringe
  • Ideal for precise aliquots
  • Can be used with viscous and volatile solutions
  • Bulk or Individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volume (Metric) 10 to 125 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Sterile
Color Clear
Autoclavable Autoclavable
Model 1250 μL Mini ST (Sterile)
Accuracy ±1.00 μL
Length (English) 3.7 in.
Length (Metric) 93.5 mm
Clean Claims Free of DNA, RNA, RNase, DNase, Pyrogens
For Use With (Application) Viscous, volatile solutions
Sterilization Method Gamma Irradiated
Format Individually Wrapped
Tip Style Positive Displacement
Packaging Individually Wrapped
Quantity 50 Pk.
Product Type DistriTip™ Syringe
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) DISTRIMAN Repeating Pipette
Graduated No
Product Line DistriTips
Material Polypropylene
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.