Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 Cells
The GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 cells contain the human Adenylate Cyclase Activating Polypeptide 1 Receptor 1 (ADCYAP1R/PAC1) stably integrated into the CellSensor™ CRE-bla CHO-K1 cell line.
Brand:  Thermo Scientific™ K1525
Product Code. 10093433
  • € 16470.00 / Each
Explore more special offers
Description
Description
The PAC1-CRE-bla CHO-K1 cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, PAC1-CRE-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NM_001118
Dividing Cells
Fluorescence
Single Cell Clone Origin
2 x 106 cells
ADCYAP1R1, PAC1
GeneBLAzer™
Cell-based beta lactamase reporter gene
K1525 GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 cells
(LiveBLAzer™-FRET B/G Loading Kit, Solution D and other materials are required separately; please refer to the protocol).
Includes:
• GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 cells
• GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 Assay Protocol
• Certificate of Analysis
Storage:
The GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 cells are shipped on dry ice and should be stored in liquid nitrogen immediately upon receipt.
ADCYAP1R1
GeneBLAzer™
BLA (Beta-Lactamase)
CHO-K1
GPCR
Documents
Manuals
Certificates
Special Offers
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ PAC1-CRE-bla CHO-K1 Cells > NM_001118
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.