Learn More
asecos™ Type 90 Gas Cylinder Cabinet G-ULTIMATE-90
Equipped with gas cylinder
Brand:  asecos™ 3064100130643
 View more versions of this product
Product Code. 13473847
  • POA / Each
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
View alternative products »
Explore more special offers
Allerta:
For indoor use only
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Safe and approved storage of flammable or toxic gases in working areas
  • Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
  • No unauthorised use: doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Easy mounting of connecting pipes and gas fittings: large interior height (1890 mm), many lead-through possibilities on the top of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust, even ventilation inside the cabinet
  • Tested and certified: according to the stricter GS principles
  • Certificates
    • Fire resistance 90 minutes
    • type tested in accordance with EN 14470-2
    • EN 16121/16122 conformity
    • GS certified
    • CE compliant
Servizi
Five years
Specifica
Show More
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
asecos™ Type 90 Gas Cylinder Cabinet G-ULTIMATE-90 > Capacity: 4 x 50 litre gas cylinders or 8 x 10-litre gas cylinders, Description: Comfort interior equipment gas cylinders
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato