Learn More
A&D Weighing FX/FZ Precision Balances IP 65
A&D Weighing FZ/FX Series Precision Balances combine all of the essential weighing functions in a compact, light-weight package.
Marke: A&D Weighing FX-200i-WP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- IP65 water / dust proof
- Built-in internal calibration at the touch of a button
- Shock absorber function
- Auto power ON/OFF function
- B5 size footprint for use in narrow spaces
- VFD Display for easy to read weighing results
- SCF – Statistical Calculation Function
- Standard RS-232C
- Fast compact SHS sensor, response time only 1 second
- Quick USB interface – no driver installation required (optional)
- LAN – Ethernet interface with WinCT-Plus software (optional)
- Animal weighing pan (optional)
- Large breeze break (optional)
- Small breeze break included on 1 mg models
- Built-in rechargeable NiMH battery pack (optional)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO/IP65 | |
220 g | |
0.001 g | |
FX-200i-WP | |
11 VA to the AC adaptor (12 V, 1 A) |
RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option) | |
VFD | |
Stainless Steel | |
1 second |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur