Learn More
Labconco FreeZone 2.5L Benchtop Freeze Dryer
Product Code. 17930170 Shop All Labconco Corporation Products
Click to view available options
Material:
PTFE Coil and Collector Chamber
Stainless Steel Coil and Collector Chamber
Temperature Range (Metric):
-50°C
-84°C
Unit Size:
1 unit
Product Code. 17930170
Brand: Labconco 710202090
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 2.5 liters of ice before defrosting.
  • The single 1/3 hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector to -50° C (-58° F), suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Specifications
Type Benchtop Freeze Dryer
Capacity (Metric) 2.5 L
No. of Shelves 0
Temperature Range (Metric) -84°C
Material PTFE Coil and Collector Chamber
Plug Type All except North America
Voltage 230 V
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt