Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Red
Product Code. 17148850
Click to view available options
Diameter (Metric):
203 mm
254 mm
280 mm
305 mm
330 mm
355 mm
380 mm
406 mm
432 mm
460 mm
480 mm
505 mm
530 mm
584 mm
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 5
Product Code. 17148850
Brand: Scotch-Brite™ 7100182733
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designed for everyday cleaning and light scrubbing to remove light soil, scuff marks, and black heel marks. These pads clean when damp and buff when dry. Open-web construction means this washable, reusable pad resists clogging and loading.
  • For everyday cleaning and light scrubbing
  • Removes light soil, scuff marks, and black heel marks
  • Cleans when damp and buffs when dry
  • Conformable fibers provide maximum pad-to-floor contact
  • Reversible, washable pad resists clogging and loading
  • Consistent, proven performance with long floor pad life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Floor Pad
Color Red
Diameter (Metric) 530 mm
For Use With (Application) Everyday Cleaning, Light Scrubbing
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado