Learn More
Fisherbrand™ Shipping Labels
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Product Type:
Dry Ice Mini Super Label
Size (English):
6 x 6 in.
Size (Metric):
15.24 x 15.24 cm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 12
Specifica
Specifica
| Format | Label |
| Product Type | Dry Ice Mini Super Label |
| For Use With (Application) | Shipping |
| Quantity | 12/Pk. |
| Size (English) | 6 x 6 in. |
| Size (Metric) | 15.24 x 15.24 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto