Learn More
Fisherbrand™ 51 Expansion Glass Shell Vials with Plug Style Closures
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
1.8 mL
3.7 mL
7.4 mL
25.8 mL
Height (Metric):
35 mm
45 mm
51 mm
65 mm
Volume (English):
0.5 dr.
1 dr.
2 dr.
7 dr.
Diameter (Metric) Outer:
12 mm
15 mm
19 mm
29 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 144
Beschreibung
Straight-sided shell vials are ideal for dry contents.
- TITESEAL™ vials
- Plain tops
- Open-bottom plug style plastic closures, unattached
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Bestellinformation
Vials without closures use corks (sold separately)
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear |
| Diameter (Metric) Outer | 12 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Sterility | Non-sterile |
| Disposable | Single-use |
| Volume (Metric) | 1.8 mL |
| For Use With (Application) | Ideal for storing dry products |
| Volume (English) | 0.5 dr. |
| Product Line | TITESEAL |
| Volume (Metric) Total | 1.8 mL |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur