Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Bottles
Product Code. 11777996 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 L
4 L
9 L
Type:
Rinse Bottle
Wash Bottle
Wash Bottle A
Wash Bottle B
Waste Bottle
Unit Size:
Each
Product Code. 11777996
Brand: Thermo Scientific™ N10809
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
For use with Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
  • Subsitute bottles of different sizes for added convenience
  • Wash and waste bottles include liquid level sensors
  • 4L wash and 9L waste bottles available for automation applications
ELISA-based assays, cell washing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacity (English) 67.62 oz.
Capacity (Metric) 2 L
Type Rinse Bottle
For Use With (Equipment) Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato