Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch Shakers Accessory Blocks
Product Code. p-4671283 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Holds:
0.2 mL PCR Plate
0.5 mL Tubes
1.5 mL Tubes
15 mL Tubes
2 mL Tubes
384-well Plate
5 mL Eppendorf Tubes
50 mL Tubes
Microplate
Well Count:
1
4
9
24
30
96
384
Product Type:
0.2mL PCR Plate Block with Lid
384-well Plate Block with Lid
Microplate Thermal Block with lid
Tube Block
Unit Size:
Each
Product Code. 15569044
Only null left
Add to basket
Add to basket
Interchangeable blocks to accommodate a wide variety of tubes and microplates for use with Fisherbrand™ Isotemp™ Shake Touch shakers.
Accessories Offered:
  • Well plate blocks with lid
  • PCR plate blocks with lid
  • Tube blocks
  • Conical tube blocks
  • Microplate thermal blocks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holds 1.5 mL Tubes
Tube Capacity 1.5 mL
Product Type Tube Block
Depth (English) 1.32 in.
Depth (Metric) 3.35 cm
Diameter (English) 0.438 in.
Diameter (Metric) 1.1 cm
Dimensions (L x W x H) 4.0 x 5.6 x 2.1 in. (10.2 x 14.2 x 5.3 cm)
For Use With (Application) Heating/shaking
For Use With (Equipment) Shake Touch Shakers
Includes Rack and cover
Well Count 24
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.