Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispenser
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4528708
Click to view available options
Volume (Metric):
0.2 to 1.0 mL
0.4 to 2.0 mL
1.0 to 5.0 mL
10.0 to 60.0 mL
2.0 to 10.0 mL
5.0 to 30.0 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 11448409
Brand: Thermo Scientific™ 4421120
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dose liquids from reagent bottles with dispensers that offer superior chemical and thermal resistance, and an ergonomic design that prevents work fatigue.
Dose liquids from reagent bottles with Thermo Scientific™ Finnpipette™ Dispensers.
Features:
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Fully autoclavable†
  • Exact self-locking system in the volume setting
  • Dispensing head cap prevents dripping
  • Ergonomic design prevents work fatigue
  • Threaded suction hose for bubble-free suction
Note:
Limitations include HF, liquids that attack Halar, FEP or Hastelloy suspensions because solid particles might block the valves.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Analog Bottletop Dispenser
Certifications/Compliance Individual calibration certificate with serial number
Description Range: 0.2-1.0mL, ±6.0µL
Channels 1
Volume (Metric) 0.2 to 1.0 mL
Precision 2 μL
Note: Not for use on hot plates.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado