Learn More
Brady™ Fine Pen
Código de producto. 16318186
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black
missing translation for 'unitSize'
Pack of 5
Código de producto. 16318186
missing translation for 'mfr': Brady™ 335091
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use this labeling pen on a variety of surfaces. Brady™ Fine Pens use a quick drying, permanent ink.
Specially formulated to resist oil, abrasion and fading.
Especificaciones
Tip Style Fine
Alternate Part Number BFS-05
Product Type Permanent Marker
Color Black
Description Pen - Fine
For Use With (Application) Used For Marking Laboratory Glass Wares
Quantity 1 Pk.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado