Learn More
Thermo Scientific™ CloneJET PCR Cloning Kit
Efficiently clone PCR products generated with any thermostable DNA polymerase using Thermo Scientific™ CloneJET™ PCR Cloning Kit, a positive selection system.
Brand:  Thermo Scientific™ K1232
230.67 EUR valid until 2025-03-21
Use promo code "24111" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10809720
  • € 346.00 / 40 reactions
Explore more special offers
Alert:
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Description
Show More
Specifications
Specifications
Ampicillin (AmpR)
Kit
PCR Cloning
CloneJET
40 Reactions
Restriction Enzyme⁄ MCS, Blunt PCR
PCR Products
40 Reactions
Cloning Kit
pJET1.2/blunt
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number2854863 Certificate TypeCertificate of Analysis Date31/01/2025 Catalog NumberK1232
Lot Number2823187 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog NumberK1232
Lot Number2802213 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog NumberK1232
Lot Number2802246 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog NumberK1232
Lot Number2802248 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog NumberK1232
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ CloneJET PCR Cloning Kit > For 40 reactions
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.