Learn More
JULABO™ External Pt100 Sensor
Product Code. 10135260
Click to view available options
Length (Metric):
20 mm
200 mm
300 mm
600 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10135260
Brand: JULABO™ 8981003
Only null left
Add to basket
Add to basket
Stainless steel external Pt100 sensor, for use with a wide variety of JULABO™ water baths, recirculating coolers, and refrigerated and heating circulators.
  • Stainless Steel sensor
  • 1.5 or 3 m cable
  • For use with a wide variety of JULABO™ products:
    • Shaking Water Baths
    • Water Baths
    • Recirculating Coolers
    • Heating Circulators
    • Refrigerated Circulators
Especificaciones
Description External Pt100 sensor
For Use With (Equipment) JULABO™ Dyneo & Presto
Material Stainless Steel
Size Cable: 1.5 m
Length (Metric) 200 mm
Diameter (Metric) 6 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado