Learn More
Abnova™ EXOC5 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Human overexpression lysate
Marque: Abnova™ H00010640-T02.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
293T | |
EXOC5 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 81.9kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-EXOC5 antibody (Mfr. No. H00010640-B01P) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Western Blot | |
NM_006544 | |
pCMV-EXOC5 full-length | |
100 μL | |
Human |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 100UL EXOC5 293T Cell Transient Overexpression Lys
Mention d'avertissement
- Warning
Catégorie de danger
- Skin sensitiser Category 1
Mention de danger
- H317-May cause an allergic skin reaction.
Conseils de prudence
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol