Learn More
Reitenspiess™ Erlenmeyer Piston and Bottles Brush
Click to view available options
Length (Metric):
340 mm
Unit Size:
Each
Descripción
- 45mm head size
- For Ehrlemnmeyer laboratory glassware
- Sterile
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Erlenmeyer Piston and Bottles Brush |
| Diameter (Metric) Bristle | 45 mm |
| Length (Metric) | 340 mm |
| Quantity | 1 Ea. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido