Få mere at vide
Erbium(III) oxide, nanopowder, 99.5% (REO)
Artikelnummer. 11409870
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11409870
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044668.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
S. A. 13 to 17m2/g | CAS: 12061-16-4 | Er2O3 | 382.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12061-16-4
Molecular Formula Er2O3
Molecular Weight (g/mol) 382.52
MDL Number MFCD00010991
InChI Key ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Erbia
IUPAC Name dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Tekniske data
Melting Point 2400°C
Physical Form Powder
Quantity 50 g
Assay Percent Range 99.5% (REO)
Solubility Information Soluble in acids
Formula Weight 382.56
Appearance Powder or lump
Density 8.64
Chemical Name or Material Erbium(III) oxide
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.