Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as SafeRack tips
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200056774 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volume (Metric):
1.000 μL
50 μL
300 μL
Sterility:
Non-sterile
PCR Clean
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Tamaño de la unidad:
Pack of 960
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30019023
Marca: Eppendorf 0030014600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The new epMotion systems can reuse tips as e.g. economical choice for multiple wash steps of the same well.
  • Specially designed for use on the epMotion™ 5070 and 5075 Liquid Handling Workstation. epT.I.P.S. Motion SafeRack pipette tips, with and without filters
  • Developed in torsion-resistant, contamination-free racks that are recommended for the re-use of tips feature of epMotion 5073 systems.
Reuse Tips Feature:
  • The new epMotion systems can reuse tips as e.g. economical choice for multiple wash steps of the same well
  • Pipette tips will be placed back into the position of the box they were removed from
  • Returned tips will be reused within an application for the same source vessel
  • Individual compartments in rack to avoid cross-contamination between used tips
  • Available as standard and PCR clean quality for 50, 300, and 1000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volume (Metric) 50 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Autoclavable Not Autoclavable
Format Box
Tip Style Standard, Straight
Product Type Robotic Tips
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Eppendorf epMotion
Graduated No
Material Polypropylene
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado