Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay Plates for ELISPOT Assays
Product Code. 10258100 Shop All Merck Products
Click to view available options
Color:
Clear
White
Material:
Acrylic
Polystyrene
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Membrane:
Hydrophobic PVDF
Hydrophobic PVDF with Underdrain
Mixed Cellulose Esters
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 50
Product Code. 10258100
Brand: Merck MAHAS4510
Only null left
Add to basket
Add to basket
Give optimal results in immunological ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assays by providing high protein-binding capacity with low background staining
  • Membrane-to-plate seal ensures no reagent crosstalk and limited optical crosstalk Patented underdrain support structure allows liquid volumes to be maintained for incubation times of up to 21 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Lid Yes
Membrane Mixed Cellulose Esters
Array 8 x 12
Pore Size 0.45 μm
Product Line MultiScreen
Color Clear
Product Type MultiScreen-HA
Material Polystyrene
No. of Wells 96
Sterility Sterile
Filtration Area 0.28 cm2
For Use With (Application) ELISPOT Assays
Quantity 10/Pk.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt