Learn More
Merck MultiScreen™ 96-Well Assay Plates for ELISPOT Assays
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Color:
Clear
White
Material:
Acrylic
Polystyrene
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Membrane:
Hydrophobic PVDF
Hydrophobic PVDF with Underdrain
Mixed Cellulose Esters
Packungsgröße:
Pack of 10
Pack of 50
Beschreibung
Give optimal results in immunological ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assays by providing high protein-binding capacity with low background staining
- Membrane-to-plate seal ensures no reagent crosstalk and limited optical crosstalk Patented underdrain support structure allows liquid volumes to be maintained for incubation times of up to 21 days
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Lid | Yes |
| Membrane | Hydrophobic PVDF with Underdrain |
| Array | 8 x 12 |
| Pore Size | 0.45 μm |
| Product Line | MultiScreen |
| Color | Clear |
| Product Type | MultiScreen-IP with Underdrain |
| Material | Acrylic |
| No. of Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur