Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Socket Adapter
Click to view available options
Cone Size:
NS 29/32
NS 45/40
Unit Size:
Pack of 10
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | DIN 12249 form E and in addition to DIN standard |
| Cone Size | NS 29/32 |
| Length (Metric) | 130mm |
| Material | Duran Glass |
| Product Type | Socket Adapter |
| Quantity | 10Pack |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion