Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Class B Burettes with Blue Graduations and Schellbach line
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marque:  Hirschmann™ 3210360
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13187989
  • € 168.00 / Pack of 2
Estimated Shipment: 22-11-2024
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Schellbach
  • Short line
  • With blue graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385
Spécification
Spécification
10 mL
0.02 mL
Lateral Stopcock
Lateral
±0.03 mL
Class B
500 mm
Scale length 500 mm
Blue
PTFE
Schellbach Buret
DIN EN ISO 385