Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 48 g/m2 Product Code.: 17770169
Add to basket
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 48 g/m2
Product Code. 17770169
2X-Large
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Product Code. 17770169
Brand: Kolmi Hopen™ J40480/XXL
Add to basket
Add to basket
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
These sets of disposable tunics and pants provide extra protection for healthcare workers.
  • Light and breathable polypropylene material
  • Loose shape allows user to maintain good movement
  • Collarless shirt
  • Pants with elasticated waist
  • Individual packaging for hygiene and controlled distribution
  • 48 g/m2 fabric weight
Especificaciones
Size 2X-Large
Material Polypropylene
Color Navy
Sleeve Style Short Sleeve
Disposable Single-use
For Use With (Application) Dental, Medical
No. per Pack 60 Pk.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 48 g/m2 >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado