Learn More
Ansell™ DermaShield™ 73-721 Series Green Neoprene Gloves
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
200 pairs
Description
- Made from poly-chloroprene
- For non-sterile controlled environments
- Free from latex proteins and accelerators
- Neoprene coating offers chemical resistance
- Rolled beaded cuff prevents glove from rolling down
- Bisque fingertip grip
- Powder-free
Specifications
Specifications
| Back Material | Neoprene |
| Cuff Material | Neoprene |
| Applications | Industrial |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polychloroprene |
| Product Type | Neoprene Gloves |
| Size | 6 |
| Thickness (Metric) | 0.175 mm |
| Glove Cuff Color | Green |
| Show More |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto