Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base
Product Code. 15928425 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Capacity:
15.00 kg, 30.00 kg
150.00 kg, 300.00 kg
3.00 kg, 6.00 kg
30.00 kg, 60.00 kg
300.00 kg, 600.00 kg
6.00 kg, 15.00 kg
60.00 kg, 150.00 kg
Model:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
missing translation for 'unitSize'
1 unit
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15928425
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30419616
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
OHAUS™ Defender™ 5000 R Series Base offers durability for demanding industrial applications. The R series features moisture-protected single-point load cells, powder-coated steel construction, non-slip rubber adjustable feet, removable stainless steel weighing pans and leveling bubbles.
  • The R Series features a stainless steel platform, powder-coated steel frame and an aluminum load cell to withstand harsh industrial environments.
  • The Defender 5000 bases are equipped with an EasyConnect cable, which allows instant configuration with Defender 5000 (TD52) indicators, speeding up installation.
  • Defender 5000 bases are NTEP-certified and Measurement Canada approved.
  • These bases also carry OIML and EC Type approvals, which make them ideal for legal-for-trade use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Construction 304-grade stainless steel platform, sand grey powder-coated steel frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feet, level indicator
Capacity 30.00 kg, 60.00 kg
Readability 2.000000 g, 5.000000 g
Model D60RQDV
Protection Class IP67
Temperature (Metric) Operating -10°C to +40°C
Dimensions (L x W x H) 633 x 610 x 130 mm
Weight (Metric) 31.000 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt