Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Bench Scale, Models TD52XW RQX
Product Code. 15938505 Shop All Ohaus Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Model:
D52XW150RQDX2-EU
D52XW150RQDX2-M
D52XW60RQDX2-EU
D52XW60RQDX2-M
missing translation for 'unitSize'
1 unit
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15938505
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30444809
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
OHAUS™ Defender™ 5000 Series multifunctional bench scale is ideal for a multitude of applications. Built durably and equipped with advanced features such as maximum configurability print output, GMP/GLP data output, library/user management and multiple connectivity options.
  • User-friendly model with an easy-to-use keypad, large backlit display and plain text on-screen prompts which guide you through operation.
  • Durable construction with a stainless steel platform, sand gray powder-coated steel frame and aluminum load cell.
  • Defender meets NTEP/Measurement Canada or OIML/EC type approvals (depending on region).
  • Features common industrial modes and supports a 50000-item library with 1000 user profiles for easy data management.
  • Includes GMP/GLP with time/date for result traceability.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Battery Life 20 Hours with Rechargeable Battery
Connection Type Easy access communication ports including RS232 and Micro SD slot (included), second RS232/RS485/USD device, Ethernet and WiFi/Bluetooth, Discrete I/O and Analog Output (sold separately as accessories); GLP/GMP data output with real-time clock
Construction Stainless steel (TD52XW) indicator, 304-grade stainless steel platform with sand gray powder-coated steel frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feet
Capacity 30.00 kg, 60.00 kg
Display Type Backlit LCD
Readability 2.000000 g, 5.000000 g
Model D52XW60RQDX2-EU
Temperature (Metric) Operating -10°C to +40°C
Weighing Modes Custom, Gram, Kilogram, Metric Tonnes, Ounce, Pound, Pound:Ounce, Tonne
Dimensions (L x W x H) 665 x 500 x 934 mm
Weight (Metric) 25.700 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt