Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 - I-D33 Bench Scale, Certified
Product Code. 17502156 Shop All Ohaus Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity:
15 kg
30 kg
60 kg
150 kg
300 kg
600 kg
Model:
D33P150B1L2
D33P150B1L5
D33P150B1X2
D33P150B1X5
D33P15B1R1
D33P15B1R5
D33P300B1V3
D33P300B1X2
D33P300B1X5
D33P30B1R1
D33P30B1R5
D33P600B1V3
D33P60B1L2
D33P60B1L5
D33P60B1R1
D33P60B1R5
Readability:
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
Dimensions (L x W x H):
489 x 305 x 542 mm
646 x 305 x 130 mm
686 x 420 x 896 mm
785 x 500 x 896 mm
842 x 420 x 134 mm
941 x 500 x 150 mm
933 x 600 x 1195 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17502156
missing translation for 'mfr': OHAUS™ 30685123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bench Scales for Basic Industrial Applications
  • Results are clearly shown using the large, bright backlit LCD display.
  • In Checkweighing mode display changes color (yellow/green/red) to alert when within the target weight range.
  • This industrial scale features a 304 stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, and aluminum load cell.
  • Indicator features a stainless steel housing and mounting bracket.
  • Features software for Parts Counting, Checkweighing and Totalization.
  • Includes RS232 with optional USB Device or Ethernet for printing or data connectivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Battery Life 100 Hours with Rechargeable Battery;360 Hours with Disposable Batteries
Battery Type 6 C (LR14) Batteries (Not Included);AC Adapter (Included);Rechargeable Battery (Not Included)
Connection Type Standard RS232 and optional USB Device or Ethernet
Construction ABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feet
Capacity 150 kg
Display Type 7-segment Multi-color Backlit LCD
Dimensions (LxW) Platform 550 x 420 mm
Readability 50 g
Model D33P150B1L5
Temperature (Metric) Operating -10°C to +40°C, 85%RH, non-condensing
Weighing Modes Weighing, Checkweighing, Counting, Totalization.
Dimensions (L x W x H) 842 x 420 x 134 mm
Weight (Metric) 16.1 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt