Learn More
Tocris Bioscience™ CX 614
AMPAkine; positive allosteric modulator of AMPA
€ 226.00 - € 915.00
Specifications
Purity >99%
Product Type CX 614
Molecular Weight (g/mol) 247.25
Inhibitors CX 614
View More Specs
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
18765329
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5149/10
10 mg
€ 226.00
10mg
18716939
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5149/50
50 mg
€ 915.00
50mg
Descrizione
Descrizione
AMPAkine; positive allosteric modulator of AMPA. Prototypical benzamide which occupies subsite A only. Modulates channel deactivation and desensitization.
Specifica
Specifica
>99%
CX 614
247.25
CX 614
Videos
SDS
Documenti
Documenti