Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Enterococcus faecalis ATCC™ 29212™
Artikelnummer. 11973272
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 Loops/Pack
missing translation for 'unitSize'
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11973272
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ R4607030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Ordering Information:
Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® 29212TM*
Description Enterococcus faecalis ATCC™ 29212™; For susceptibility testing quality control.
Format Culti-Loops
Product Type Culti-Loops Quality Control Organism
Target Organism Class Cocci
Test Type Qualitative QC
Quantity 5 Loops/Pack
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt