Learn More
CU-CPT17e, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
50mg
5mg
Descripción
CU-CPT17e is a potent multi-Toll-like receptor (TLR) agonist that activates TLR3, TLR8, and TLR9.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | CU-CPT17e |
| CAS | 2109805-75-4 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C27H24N2O8 |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 5 mg/mL (9.91 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=[N+]([O-])C(C=C1)=CC=C1COC2=CC(C=CC3(CCOCC3)O4)=C4C=C2OCC5=CC=C([N+]([O-])=O)C=C5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 504.49 |
| Formula Weight | 504.49 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido