Learn More
Epredia™ Cryotome™ Cryostat Cryocassettes, 25mm dia. Crosshatched
Codice prodotto. 12067129 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
10 mm Circular Cryocassette
Annular 25mm Cryocassette
Annular 35mm Cryocassette
Anti Roll Plate
Crosshatched 25mm Cryocassette
Crosshatched 40mm Cryocassette
Cryobar Cover
Debris Tray
Glass Anti-Roll Plate
Heat Extractor, Double-weight
Heat Extractor, Standard
Knife Guard
Narrow Brush
Narrow Shelf
Tool Shelf
Wide Brush
Wide Shelf
For Use With (Equipment):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Dimensione della confezione:
Each
Pack of 4
Pack of 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12067129
Marca: Epredia™ A78910075
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Enhance operation of Cryotome™ FSE/FE/SME/E Cryostats with Epredia™ Cryotome™ Cryostat Accessories.
  • Multipositional heat extractor is incorporated on a vertical shaft for even freezing and easy removal from specimen; can be operated from any position on the freeze bar
  • Freezing time is shortened if freezing stage and tissue are placed on active Peltier
  • Freezing disc is used in conjunction with heat extractor, assisting in the flattening and freezing of tissue samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Plastic (perspex) Anti-roll Plate
Product Type Anti Roll Plate
For Use With (Equipment) FSE/FE
Material Plastic
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.