Learn More
Fisherbrand™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped
Product Code. 11808942 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
10 x 10 x 5mm
20 x 20 x 8mm
25 x 25 x 9mm
30 x 30 x 10mm
38 x 38 x 11mm
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 5
Product Code. 11808942
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. The PTFE-coated magnet stirrers are stable for many general purpose applications. The bars are cross-shaped for improved stirring action.
  • Stable, general-purpose magnetic stirrer
  • Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
  • Autoclavable
Tekniske data
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core
Dimensions (L x W x H) 20 x 20 x 8mm
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Height (Metric) 8mm
Length (English) 0.75 in.
Width (English) 0.75 in.
Width (Metric) 20mm
Coating PTFE
Length (Metric) 20 mm
Quantity 5/Pk.
Shape Cross
Type PTFE Stirrer Bars Cross
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.